P3818
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥100 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
PDI
Selecione um tamanho
R$ 1.333,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.333,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥100 units/mg protein
peso molecular
107 kDa
composição
Protein, ~10% Lowry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(ON)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study the functional role of PDI in parasite infection and the interaction between macrophage PDI and L. chagasi[3]
- in the in vitro translation reaction for the generation of disulfide bonds[4]
- in insulin-disulfide reduction assay and peptide binding assay[5]
- as a positive control in thiol-disulfide oxidoreductase activity assay[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.