P1016
Phenylalanine Ammonia-Lyase from Rhodotorula glutinis
Grade I, buffered aqueous glycerol solution, 0.8-2.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-Phenylalanine ammonia-lyase, Phenylalanine Deaminase from Rhodotorula glutinis
Selecione um tamanho
R$ 1.517,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.517,00
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Rhodotorula glutinis)
Nível de qualidade
tipo
Grade I
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
0.8-2.0 units/mg protein
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)