M8892
Maltitol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
doçura
0.9 × sucrose
cor
white
pf
149-152 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
chave InChI
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)