O7753
Oxaloacetic acid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges