Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
B6755
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS propano
≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
1,3-Bis [tris (hidroximetil) metilamino] propano, 2,2′-(Propano-1,3-diilbis(azanediil))bis(2-(hidroximetil)propano-1,3-diol)
About This Item
Fórmula linear:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Número CAS:
Peso molecular:
282.33
Beilstein:
1786109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
Formulário
powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
faixa de pH útil
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pf
164-165 °C (lit.)
solubilidade
water: 30 % (w/w), clear, colorless
densidade
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
adequação
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
chave InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O tampão Bis-Tris Propano, também conhecido como BTP, é um tampão bioquímico zwitteriônico utilizado para regular o pH em várias aplicações laboratoriais, especialmente em biologia molecular, bioquímica e eletroforese. Sua ampla faixa de variação de tamponamento, variando de pH 6,3 a 9,5, é atribuída aos seus dois valores de pKa de 6,8 (pKa1) e 9,0 (pKa2), que estão próximos. Essa ampla faixa o torna altamente versátil para manter condições estáveis de pH em uma variedade de experimentos.
Além disso, o Bis-Tris Propano é uma substância tampão solúvel em água que desempenha um papel fundamental no aumento da estabilidade e da atividade das enzimas de restrição. Especificamente, sua capacidade de tamponamento é vantajosa para experimentos que exigem níveis de pH tão baixos quanto 6-7. Em comparação com o tampão Tris, que tem baixa capacidade de tamponamento abaixo de pH 7,5 e apresenta flutuações significativas de pKa com as mudanças de temperatura, o Bis-Tris Propano é uma opção superior. Além disso, pode ser aplicado em conjunto com o tampão de ácido clorídrico para estabilizar o difosfato de farnesila, principalmente quando isolado de cepas de Saccharomyces cerevisiae. Notavelmente, ele também pode servir como um ligante, formando complexos hidroxo dinucleares com Lantanídeos (III).
Aplicação
O BIS-TRIS propano pode ser utilizado nos seguintes estudos:
  • como tampão para investigar a influência de ânions com propriedades nucleofílicas variáveis na oxidação automática de oximioglobina (MBO2).[1]
  • para purificação de proteína de ligação à glicose a partir de membranas de Sulfolobus solfataricus.[2]
  • como um tampão durante a mineralização de GeO2 .[3]
  • como um componente tampão em um estudo relacionado à pesquisa ambiental[4]
  • como um componente tampão para manter as condições ideais de pH durante a purificação e a preparação de enzimas projetadas[5]
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisas biológicas e bioquímicas
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
  • Tamponamento eficaz de pH 6,3-9,5 (25 ºC) com um pKa de 6,8 e 9,0 (25 ºC)
  • Altamente solúvel em água
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
BICINE ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
BICINE
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
CHES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C2885
CHES
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
S V Albers et al.
Journal of bacteriology, 181(14), 4285-4291 (1999-07-10)
The archaeon Sulfolobus solfataricus grows optimally at 80 degrees C and pH 2.5 to 3.5 on carbon sources such as yeast extracts, tryptone, and various sugars. Cells rapidly accumulate glucose. This transport activity involves a membrane-bound glucose-binding protein that interacts
Engineering the Organophosphorus Acid Anhydrolase Enzyme for Increased Catalytic Efficiency and Broadened Stereospecificity on Russian VX
Daczkowski CM et al.
Biochemistry, 54, 6423-6433 (2015)
Y Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10272-10275 (1981-10-25)
In the presence of a salt in an excess amount, the oxidation of native MbO2 was enhanced considerably above the normal autoxidation in buffr alone with the formation of the corresponding MetMb . anion complex. This anion-induced oxidation of MbO2
Elisabeth Dohmann Chang et al.
Environmental science & technology, 55(10), 6848-6856 (2021-03-17)
Water pH is predicted to affect the uptake of ionizable pharmaceuticals in fish. The current study used an in vitro primary fish gill cell culture system to assess the effect of pH values in the range of 4.5-8.75 on the
Estefania Boix et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16902-16910 (2014-10-11)
We demonstrate the use of silk based proteins to control the particle/crystallite size during GeO2 formation, using a bio-mimetic approach at circumneutral pH and ambient temperature. Multicrystalline GeO2 was prepared from germanium tetraethoxide (TEOG) in the presence of different silk-based
Conteúdo relacionado
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. i have question about quality level, what does say being high or low level of this parameter?
    1 answer
    1. This product is an Quality level 400. These levels range from level 100 to 600. The image below offers an overview of the Quality Levels. Additional information on the M-Clarity quality system, can be found by referring to the following links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/346/647/m-clarity-quality-attributes-fl12541en-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf