MSST0064
SILu™Prot Insulin, human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, SIL MS Protein Standard, 15N -labeled
Sinônimo(s):
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Insulin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
dry pellets
potência
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
B chain: FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)