MSST0058
SILu™Lite IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL8(3576)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)