SRP8044
CD40L, Soluble human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
35-40 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CD40LG(959)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?