M9131
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
≥98%
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
(Nc1ncnc2c1ncn2C1OC2COP(=O)(O)OC2C1OC(=O)CCC(=O)O)
InChI
1S/C14H16N5O9P/c15-12-9-13(17-4-16-12)19(5-18-9)14-11(27-8(22)2-1-7(20)21)10-6(26-14)3-25-29(23,24)28-10/h4-6,10-11,14H,1-3H2,(H,20,21)(H,23,24)(H2,15,16,17)
chave InChI
QNPSLGPIZRJDAN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3