M8750
(+)-Methamphetamine hydrochloride
Sinônimo(s):
d-Desoxyephedrine hydrochloride, d-N,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride, Methylamphetamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
originador
Teva
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?