M7894
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, ascites fluid, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Mouse IgG1-κ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
clone
MOPC 21, monoclonal
forma
lyophilized powder
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
- in stimulation assay and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as isotype controls in islet hormone production
- in flow cytometric analysis, in cell migration assay
- as control antibody in evaluation of methylation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3