M9269
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Mouse IgG1-κ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
MOPC 21, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
- the in situ hybridization experiments with bulbar conjunctiva sections
- immunohistochemistry of cattle and artery tissues
- in immunofluorescence of leukocytes at a concentration of 50 μg/ml
- as a standard in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as exchange antibody in centrifugal gel filtration
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3