Product F6397 is meant for research use only.
F6397
IgG1−FITC Isotype Control from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IgG1 Isotype Control from murine myeloma
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
MOPC 21, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hello! Is IgG4 FITC IVD or RUO status?
1 answer-