Documentos Principais
SAB1413285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS4B antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ANKS4B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
73 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
nº de adesão de ID de proteína
NM_145865.1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANKS4B(257629)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ANKS4B.
Imunogênio
ANKS4B (NP_665872.1, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequência
MSTRYHQAASDSYLELLKEATKRDLNLSDEDGMTPTLLAAYHGNLEALEIICSRGGDPDRCDIWGNTPLHFAASNGHAHCVSFLVNFGANIFALDNDLQTPLDAAASREQNECVALLDKAATAQNIMNPKKVTRLKEQAQKNARRQIKECERLQEKHQNKMAHTYSKEESGTLSSSKGTFSRSSPSNASAPGTFGSLSKGIKDTFKIKFKKNKDTAEQVGKEGRSGQRNVMEVFREEEEDSFSGDFKEKLQLSAEEDGSVHHESILNRPGLGSIVFRRNRISSPEDISDSKREFGFKLPSELLQRQGASEADEGAADEEGEENGLKDDLPWDDDEVEWEEDVVDATPLEVFLLSQHLEEFLPIFKREQIDLEALLLCSDEDLQSIQMQLGPRKKVLNAINRRKQVLQQPGQLVDTSL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparo
Purification by Protein A sepharose
Armazenamento e estabilidade
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maura J Graves et al.
The Journal of biological chemistry, 295(36), 12588-12604 (2020-07-09)
Nutrient-transporting enterocytes interact with their luminal environment using a densely packed collection of apical microvilli known as the brush border. Assembly of the brush border is controlled by the intermicrovillar adhesion complex (IMAC), a protocadherin-based complex found at the tips