M7774
Sulfato de magnésio
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)