Documentos Principais
C4555
Sigma-Aldrich
Metil-β-ciclodextrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
Formulário:
powder
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
peso molecular
~1320 g/mol
Extensão da rotulagem
1.5-2.1 methyl per mol glucose
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
180-182 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
chave InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A metil-β-ciclodextrina é um heptassacarídeo, solúvel em água, e tem mais afinidade com o colesterol devido à presença de um núcleo hidrofóbico. As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos com 6, 7 ou 8 unidades de glicopiranose, geralmente denominadas α-, β- ou γ-ciclodextrinas, respectivamente. Esses compostos têm estruturas rígidas em forma de rosca, o que significa que são agentes complexantes naturais. As estruturas únicas desses compostos devem sua estabilidade a ligações de hidrogênio intramoleculares entre os grupos hidroxila C2 e C3 das unidades de glicopiranose adjacentes. A molécula adquire o formato toroidal, com as hidroxilas C2 e C3 localizadas ao redor da abertura maior e a hidroxila C6 mais reativa alinhada ao redor da abertura menor. O arranjo das hidroxilas C6 em frente às hidroxilas C2 e C3 ligadas por hidrogênio força as ligações de oxigênio a ficarem bastante próximas dentro da cavidade, o que resulta em um interior hidrofóbico rico em elétrons. O tamanho dessa cavidade hidrofóbica depende do número de unidades de glicopiranose que formam a ciclodextrina.
A solubilidade das ciclodextrinas naturais é muito baixa. No fim dos anos 1960, descobriu-se que substituições químicas nos sítios hidroxila 2, 3 e 6 aumentavam consideravelmente a solubilidade. A maior parte das ciclodextrinas modificadas quimicamente é capaz de atingir uma concentração de 50% (p/v) em água.
Aplicação
A metil-β-ciclodextrina foi usada:
  • para estudar o efeito do esgotamento do colesterol, da membrana espermática sobre a capacidade dos espermatozoides de sofrerem reação acrossomal.
  • para determinar o efeito da superexpressão da caveolina e sua perda na sinalização pró-sobrevivência e pró-crescimento
  • na fertilização in vitro convencional
Ações bioquímicas/fisiológicas
A metil-β-ciclodextrina (MβCD) é comumente aplicável como um inibidor e modifica os domínios de colesterol na superfície celular. Ela causa esgotamento do colesterol na membrana. Também é conhecida por impedir a ação da toxina do cólera, da óxido nítrico (NO) sintase e do transportador de glicose através da internalização. Isso é observado na endocitose específica de jangadas lipídicas e cavéola. A MβCD induz o efluxo, bem como o influxo de colesterol. Ela pode afetar a viabilidade celular à medida que a expressa gênica dos genes que regulam os níveis de colesterol é aumentada devido à diminuição do nível de colesterol pela ação da MβCD. Ela pode ser usada para aumentar a solubilidade de substâncias não polares, como ácidos graxos, lipídios, vitaminas e colesterol para uso em aplicações de cultura celular. O tamanho da cavidade é o principal determinante de qual ciclodextrina é usada na complexação. O diâmetro da cavidade das β-ciclodextrinas ou de compostos unitários de β-glicopiranose é ideal para uso com moléculas do tamanho de hormônios, vitaminas e muitos compostos usados com frequência em aplicações de cultura de células e tecidos. Por isso, a β-ciclodextrina é usada mais comumente como agente complexante.
Reconstituição
As soluções podem ser obtidas por agitação durante 30 min em temperatura ambiente. Alternativamente, pode-se empregar sonicação com resfriamento. As soluções podem ser armazenadas por vários meses a 4 °C. O sólido deve ser armazenado hermeticamente lacrado em temperatura ambiente.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
187 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Imaging of mobile long-lived nanoplatfroms in the live cell plasma membrane
Brameshuber M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 118(2-4), jbc-M110 (2010)
Redox Cell Biology and Genetics, Part 2
Methods in Enzymology, 60(3), 187-193 (2002)
Cholesterol addition protects membrane intactness during cryopreservation of stallion sperm
Oliveira CH de, et al.
Animal Reproduction Science, 118(2-4), 194-200 (2010)
Microdroplet in vitro fertilization can reduce the number of spermatozoa necessary for fertilizing oocytes
Hasegawa A, et al.
Journal of Reproduction and Development, 60(3), 187-193 (2014)
Heng-Cong Luo et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1085-1096 (2017-02-23)
Several biological barriers must be overcome to achieve efficient nonviral gene delivery. These barriers include target cell uptake, lysosomal degradation, and dissociation from the carrier. In this study, we compared the differences in the uptake mechanism of cationic, star-shaped polymer/MMP-9siRNA
Artigos
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.