Documentos
63689
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoetanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.69 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
Lim. expl.
18 %
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
14.3 M (pure liquid)
técnica(s)
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
pb
157 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Mercaptoethanol has been used
  • in the protein extraction buffer prepared for leaf samples.
  • as a supplement in cell culture media.
  • in the procedure of RNA extraction.
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
Outras notas
Isolation of RNA using guanidinium salts. Inclusion of a reductant enhances denaturation by breaking intramolecular protein disulfide bonds
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Microfluidic extraction, stretching and analysis of human chromosomal DNA from single cells.
Benitez JJ et al.
Lab on a chip, 12, 4848-4848 (2012)
The interplay between protein L-isoaspartyl methyltransferase activity and insulin-like signaling to extend lifespan in Caenorhabditis elegans.
Khare S et al.
PLoS ONE, 6, e20850-e20850 (2011)
Adam Healey et al.
Plant methods, 10, 21-21 (2014-07-24)
Next-generation sequencing technologies rely on high quality DNA that is suitable for library preparation followed by sequencing. Some plant species store large amounts of phenolics and polysaccharides within their leaf tissue making genomic DNA extraction difficult. While many DNA extraction
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.