Documentos Principais
97622
Supelco
2-Mercaptoetanol
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.69 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
Lim. expl.
18 %
concentração
14.3 M (pure liquid)
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
p.e.
157 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Mercaptoethanol is a thiol compound showing growth promoting properties on mouse lymphoma L1210 cells in vitro. It also enhances viability, blast transformation and antibody formation in lymphocyte cultures.[1]
Aplicação
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
suitable for derivatisation of Amine groups
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Mechanism of growth stimulation of L1210 cells by 2-mercaptoethanol in vitro. Role of the mixed disulfide of 2-mercaptoethanol and cysteine
Ishii T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 256(23), 12387-12392 (1981)
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related