Documentos Principais
M3184
Sigma-Aldrich
MG 624
≥98%
Sinônimo(s):
N,N,N-Triethyl-2-(4-trans-stilbenoxy)ethylammonium iodide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.114,00
25 MG
R$ 4.670,00
R$ 1.114,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.114,00
25 MG
R$ 4.670,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30INO
Número CAS:
Peso molecular:
451.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.114,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
solubilidade
DMSO: ≤22 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C22H30NO.HI/c1-4-23(5-2,6-3)18-19-24-22-16-14-21(15-17-22)13-12-20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,4-6,18-19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b13-12+;
chave InChI
RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRNA7(1139)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nicotinic acetylcholine receptor antagonist; selectively inhibits neuronal nicotinic α-bungarotoxin sensitive receptors that contain the α7 subunit.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Glenn W Vicary et al.
Respiratory research, 18(1), 115-115 (2017-06-04)
Tobacco-related chronic lung diseases are characterized by alterations in lung architecture leading to decreased lung function. Knowledge of the exact mechanisms involved in tobacco-induced tissue remodeling and inflammation remains incomplete. We hypothesize that nicotine stimulates the expression of extracellular matrix
C Gotti et al.
British journal of pharmacology, 124(6), 1197-1206 (1998-08-28)
1. Starting from the structure of an old 4-oxystilbene derivate with ganglioplegic activity (MG624), we synthesized two further derivates (F2 and F3) and two stereoisomers of F3 (F3A and F3B), and studied their selective effect on neuronal nicotinic acetylcholine receptor