Merck
Pular para
96992
Kit de contagem de células - 8
for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 tests
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 569,00
500 test
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.312,00
3000 test
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 11.525,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
R$ 569,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
lightdeep red
pH
6-8
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
O kit de contagem de células 8 (CCK-8) possibilita ensaios convenientes usando WST-8 (2-(2-metoxi-4-nitrofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-dissulfofenil)-2H-tetrazólio, sal monossódico), que produz um corante formazan solúvel em água após biorredução na presença de um transportador de elétrons, 1-metoxi PMS. A solução CCK-8 é adicionada diretamente às células, não é preciso pré-misturar os componentes. O WST-8 é biorreduzido por desidrogenases celulares por um produto formazan laranja que é solúvel no meio de cultura de tecido. A quantidade de formazan produzida é diretamente proporcional ao número de células vivas. Dado que a solução CCK-8 é muito estável e tem baixa citotoxicidade, é possível fazer uma incubação mais longa, como 24 a 48 horas.
O kit de contagem de células 8 possibilita ensaios colorimétricos sensíveis para a determinação do número de células viáveis em ensaios de proliferação e citotoxicidade. A sensibilidade de detecção é maior que a de qualquer outro sal tetrazólio, como MTT, XTT ou MTS.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
14650C14581C14340C
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
color
lightdeep red
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How, much volume to be used for 12 well plate. For e.g I am growing cells in my 12 well plate over a thin film. some paper mentions to use 10%, so if I add 100ul with 1ml media. will it work? 
    1 answer
    1. Yes, 10% of the culture volume is suitable for use. The kit instructions require 10uL of reagent per 100ul culture volume in a 96 well format. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Please see the following link to review troubleshooting tips that may also be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf
      Helpful?
  2. What is the solution volume provided in the "3000 tests"?
    1 answer
    1. The 96992-3000TESTS vial will include 30 milliliters of reagent.
      Helpful?
  3. 100 Test means 100 wells, so only one 96-well plate?
    1 answer
    1. The reagents provided in kit 96992 are sufficient for 100 tests. A 96 well microplate is not included with the kit. The customer must provide the 96 well plate. Although a solid 96 well plate can be used, a 96 well microplate with removable strips will allow for the most efficient use of the kit.
      Helpful?
  4. How much volume (in milliliters) is present in each vial of the CCK-8 solution?
    1 answer
    1. The volume supplied for Product No. 96992, Cell Counting Kit, is as follows:
      •100 tests: 1 ml x 1 vial
      •500 tests: 5 ml x 1 vial
      •3000 tests: 5 ml x 6 vials
      Helpful?
  5. What are the volumes of reagents included in the 96992-100test-F kit?
    1 answer
    1. Supplier information specifies that the kit contains 6 bottles, each containing 5 ml of solution. Based on the product datasheet, each well of a well-plate requires 10 microliters of solution, indicating that for 3000 tests, the kit should contain 30 ml of solution. Using these calculations, for the 100 test kit, each bottle would contain approximately 167 microliters of solution (5 ml divided by 30 = 167 microliters).
      Helpful?
  6. Is this kit suitable for use with HEK293 or HEK293f cells?
    1 answer
    1. Yes, the 96992 kit can be utilized to stain both HEK293 and HEK293B cells. The Cell Count kit is not cell type-specific and is expected to function effectively for counting viable mammalian cells. In this kit, the WST-8 dye, which is a formazan stain is specific to viable cells and is not present in nonviable cells.
      Helpful?
  7. Hi, what is the solution volume provided in the "500 tests" SKU? Thanks in advance, Aviv.
    1 answer
    1. The 500 test volume is 5 mL. See the links below to the Product datasheet and the Product Troubleshooting Guide for additional information.
      Product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Troubleshooting Guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf