CGD1
Cell Growth Determination Kit, MTT based
Sinônimo(s):
Mitochondrial activity assay
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
protein quantification: suitable
Amax
570 nm
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to measure the cell viability of preosteoblastic cells
- in MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assay of normal human prostatic stromal and epithelial cell lines
- to determine the cell viability of primary cervical epithelial cells
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.