Documentos Principais
T8877
Sigma-Aldrich
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
TPTZ, TTZ, Vermelho de tetrazólio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
334.80
Beilstein:
3923356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio é um corante hidrossolúvel incolor. Nas mitocôndrias das células vivas, ele se reduz a um composto de cor vermelho-escura e insolúvel em água (formazan). O cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio ajuda a diferenciar o tecido cerebral viável do tecido infartado após um acidente vascular cerebral.[1]
Aplicação
O cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio foi usado para corar tecido cardíaco para mensurar a extensão de uma lesão aguda.[2] Ele também foi usado para corar tecido cerebral para verificar o tamanho de uma área de infarto.[3]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Human umbilical mesenchymal stem cells promote recovery after ischemic stroke.
Lin YC et al.
Stroke, 42, 2045-2045 (2011)
Evaluation of a novel epicardial atrial fibrillation treatment system.
Kiser AC et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 85, 300-300 (2008)
Chesarahmia Dojo Soeandy et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 24(7-8), 578-595 (2019-05-11)
Over the past 30 years a number of animal models of cerebral ischemic injury have been developed. Middle cerebral artery occlusion (MCAO) in particular reproduces both ischemic and reperfusion elements and is widely utilized as a model of ischemic stroke in
Mannitol-facilitated perfusion staining with 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) for detection of experimental cerebral infarction and biochemical analysis.
Sun YY et al.
Journal of Neuroscience Methods, 203, 122-122 (2012)
Jia Huang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 134, 107-118 (2019-07-14)
Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury is the major limitation for the cardioprotective action of revascularization after myocardial infarction. Lymphocyte adapter protein (Lnk), an adapter protein, has a regulatory role in multiple signaling pathways by functioning as a scaffold for different substrates.
Questions
  1. Bonjour, après avoir reconstitué la poudre dans de l'eau stérile, combien de temps pouvons-nous conserver la préparation au réfrigérateur ? Merci
    1 answer
    1. The long-term solution stability of this product has not been determined. However, product 17779, a sterile 1% solution, has a shelf life of approximately 3 years. Provided that the solution is filter sterilized and stored properly at 2-8°C, a similar shelf life would be expected. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/17779
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. San Francisco, CA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Reliable
    Works well. Packaged fine. Good price through our University vendor. Not much else to say.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review