Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
MABN92
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Iba1/AIF1
clone 20A12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20A12.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIF1(199)
Descrição geral
O fator inflamatório de aloenxerto 1 (AIF-1) é uma proteína de 17 kDa, com o domínio mão-EF ligante de Ca(2+), que pode ser induzida por interferon gama (IFNgama) e é codificada dentro da região genômica de classe III do HLA (antígeno leucocitário humano). O AIF-1 é sabidamente idêntico ao adaptador 1 ligante de Ca(2+) ionizado, ao fator 1 de resposta da microglia e à “daintain”. A expressão de AIF-1 é majoritariamente limitada à linhagem de macrófagos/monócitos e é aumentada por citocinas, como o IFNgama. Foi relatado que ele está envolvido na função neuronal, respostas inflamatórias, rejeição de aloenxertos, autoimunidade e na ativação e função de macrófagos. Demonstrou-se também que é expresso em macrófagos e células microgliais em doenças autoimunes, como modelos experimentais de encefalomielite autoimune, neurite e uveíte.
Imunogênio
Peptídeo linear correspondente ao Iba1/AIF1 humano.
Aplicação
Análise de western blot: 1 µg/ml de um lote representativo detectou Iba1/AIF1 em 10 µg de lisado de tecido de timo de camundongo.
Análise de western blot: 1 µg/ml de um lote representativo detectou Iba1/AIF1 em 10 µg de lisado de tecido de timo de rato.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:300 de um lote representativo detectou Iba/AIF1 em tecido de baço humano.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:1000 de um lote representativo detectou Iba/AIF1 em tecido de baço de rato
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-Iba1/AIF1 é um anticorpo contra Iba1/AIF1 para uso em WB, IH.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de timo humano.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou Iba1/AIF1 em 10 µg de lisado de tecido de timo humano.
Descrição-alvo
aproximadamente 17 kDa observado
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido de timo humano
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Rachel Waller et al.
PloS one, 14(1), e0210888-e0210888 (2019-01-27)
Deep subcortical lesions (DSCL) of the brain, are present in ~60% of the ageing population, and are linked to cognitive decline and depression. DSCL are associated with demyelination, blood brain barrier (BBB) dysfunction, and microgliosis. Microglia are the main immune
Macrophage Ablation Reduces M2-Like Populations and Jeopardizes Tumor Growth in a MAFIA-Based Glioma Model.
Gabrusiewicz, K; Hossain, MB; Cortes-Santiago, N; Fan, X; Kaminska, B; Marini, FC; Fueyo et al.
Neoplasia null
Barbara D'Angelo et al.
Neuropharmacology, 101, 13-23 (2015-09-20)
Hypoxic-ischaemic (HI) injury is an important cause of neurological morbidity in neonates. HI leads to pathophysiological responses, including inflammation and oxidative stress that culminate in cell death. Activation of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) and the signal transducer and activator
Chi-Hua Guo et al.
International journal of molecular medicine, 38(5), 1433-1442 (2016-12-28)
Bone cancer pain (BCP) is one of the most difficult and intractable tasks for pain management, which is associated with spinal 'neuron-astrocytic' activation. The activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK)/chemokine (C-C motif) ligand (CCL2) signaling pathway has been reported to be critical
Aya Furusho et al.
Journal of the American Heart Association, 7(6) (2018-03-17)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a potentially life-threatening disease that is common in older individuals. Currently, therapeutic options are limited to surgical interventions. Although it has long been known that AAA tissue is enriched in B cells and immunoglobulins, their