L9795
Lactate Oxidase from Aerococcus viridans
lyophilized powder
Sinônimo(s):
L-lactate monooxygenase, lactate monooxygenase, lactate oxidative decarboxylase, lactate oxygenase, lactic oxidase, lactic oxygenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Aerococcus viridans)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
peso molecular
80 kDa (gel filtration)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- supplement in the culture medium to convert extracellular lactate to pyruvate
- coating on glass beads for electrochemical detection of lactate from a single cell by a push-pull nozzle system
- coating on multi-branched gold nanoparticles (GNPs) for the simultaneous colorimetric detection of lactate in saliva by paper-based multiplexed device
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.