L9545
Leukemia Inhibitory Factor human, animal component free
recombinant, expressed in rice, 500 μg/mL
Sinônimo(s):
Leukemia Inhibitory Factor human, LIF, rLIF
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in rice
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
potência
>1 x 108 units/mg ED<sub>50</sub>
concentração
500 μg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.05 EU/μg endotoxin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).