LIF1010
Fator inibitório da leucemia humano
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinônimo(s):
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Formulário
liquid
atividade específica
≥1 x 10(E8) U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
10 μg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Fabricado pela CHEMICON International, Inc. O LIF é protegido pelas patentes dos Estados Unidos n.º 5.443.825, 5.750.654 e 6.261.548, pela patente europeia n.º 0285 448 e pelas patentes estrangeiras relacionadas, e não está disponível para revenda.
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
LICENÇA DO RÓTULO - USO RESTRITO APENAS AO USO SOMENTE EM PESQUISA
O fator inibitório da leucemia ("LIF") é protegido pelas patentes dos EUA n.º 5.443.825 e 5.750.654 e pelas patentes canadenses n.º 1.341.581 e 1.341.469, de propriedade da AMRAD Corporation Ltd., e licenciado exclusivamente para a Millipore para usos em pesquisa. O uso deste produto é limitado apenas a usos em pesquisa e não se destina a qualquer finalidade comercial, como fabricação ou desenvolvimento de outros produtos para pesquisa a partir deste produto ou o uso deste produto como componente em um kit de pesquisa. Este produto não deve ser usado em seres humanos ou para quaisquer fins de diagnóstico.
O comprador pode se recusar a aceitar as condições desta licença do rótulo devolvendo este produto sem abrir e receberá um reembolso total do preço de compra pago.
Entidades com fins lucrativos ou entidades de pesquisa comercial que comprarem este produto serão obrigadas a assinar uma licença comercial separada com a Millipore dentro de três meses após a compra. Os pesquisadores não podem transferir este produto ou seus derivados para pesquisadores que realizam pesquisas comerciais em outras organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, sem o consentimento expresso por escrito da Millipore, e sem que essas entidades tenham uma licença expressa da Millipore para usar o produto. Exceto quando for especificamente previsto neste documento, um receptor deste produto não terá o direito de transferir este produto, ou seus derivados, para qualquer outra pessoa ou entidade.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.