SRP9001
Leukemia Inhibitory Factor
human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, LIF, Melanoma-derived LPL inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
potência
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
peso molecular
20 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis