The iron content of this material is 0.12%. This information is reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/l4040#product-documentation
L4040
Lactoferrin human
recombinant, expressed in rice, Partially iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in rice
Ensaio
≥70% protein basis (Bradford)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... LTF(4057)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Could you please specify the % of iron saturation in this product?
1 answer-