Documentos Principais
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Succ-Con A
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 780,00
R$ 780,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 780,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 780,00
Check Cart for Availability
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
composição
Protein, ~90% E1%/280
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Embalagem
Packaged based on protein content.
Qualidade
Highly purified.
forma física
Contains sodium phosphate
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)