C5275
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Con A
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
aseptically processed
Nível de qualidade
tipo
Type IV-S
linha de produto
BioReagent
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
salt (Contains buffer salts and NaCl)
solubilidade
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in in vitro cell proliferation assay and cell cycle assessment
- in lymphocyte proliferation
- in splenocyte culturing
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)