C2010
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Con A
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type IV
forma
lyophilized powder
potência
<64 μg per mL agglutination activity
Impurezas
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as T-lymphocyte mitogen in lymphocyte proliferation assay for correlations with organochlorine contaminants (OCs)
- for in vitro stimulation of T cell hybridomas, BW5147 cells and primary CD4+ T cells for T cell vaccination and for induction of hepatitis
- for the stimulation of mice splenocytes in the suppression of T-lymphocytes proliferation assay
- for the stimulation of spleen in mitogen assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves