L6397
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
ConA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis (jack bean)
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma
lyophilized powder
técnica(s)
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Impurezas
carbohydrate, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges