L2913
Leptomycin B
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), solution, nuclear transport inhibitor
Sinônimo(s):
Antibiotic CI 940, Elactocin, LMB, Mantuamycin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leptomycin B solution from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
condição de armazenamento
protect from light
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C)=C\[C@H](C)C\C=C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1
chave InChI
YACHGFWEQXFSBS-XYERBDPFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)