I9532
Icilin
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(2-Hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-2-one, AG-3-5
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
chave InChI
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)