Documentos
P2297
Sigma-Aldrich
Ácido picrilsulfônico
5 % (w/v) in H2O, BioReagent, suitable for determination of primary amines
Sinônimo(s):
TNBS, Ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3N3O9S
Número CAS:
Peso molecular:
293.17
Beilstein:
572358
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioReagent
concentração
5 % (w/v) in H2O
adequação
suitable for determination of primary amines
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
chave InChI
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A solução de ácido picrilsulfônico é um hapteno, que pode se ligar às proteínas do tecido e se transformar em um antígeno. Isso leva a várias respostas imunológicas. A colite induzida por um ácido 2,4,6-trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) é um tipo de reação de hipersensibilidade retardada a proteínas haptenizadas. O leucotrieno B4 (LTB4) e os ácidos graxos monidroxilados ácido 5-hidroxieicosatetraenoico (5-HETE), 12-HETE e 15-HETE são os principais mediadores inflamatórios envolvidos nessa colite induzida por TNBS. O etanol, quando usado em alta concentração, atua como um veículo para a administração de TNBS.
Aplicação
A solução de ácido picrilsulfônico foi usada:
  • para avaliar a eficiência das modificações de carboximetil lisina (CML) de aminas primárias expostas
  • para incubar embriões bovinos intactos na zona para a coloração diferencial de blastocistos
  • para induzir a síndrome do intestino irritável (SII) em camundongos e para estudar seus efeitos sobre o Clostridium butyricum
Reagente modificador hidrofílico. Derivados com compostos aminados podem ser regenerados com hidrazina.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mara Perrone et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 115, 168-176 (2017-03-10)
The aim of this study was to synthesize, characterize and evaluate the mucoadhesive properties of the first thiolated hyperbranched natural polysaccharide with biodegradability and biocompatibility features. In detail, glycogen-cysteamine conjugates were synthesized through a first step of oxidative ring opening
Mengdie Shen et al.
Mediators of inflammation, 2020, 3070345-3070345 (2020-10-27)
To explore the treatment effect of mica on 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid solution- (TNBS-) induced colitis in mice. Thirty male BALB/C mice were randomly divided into the control group, the TNBS group, and the mica group. Control mice were treated with saline
Elliot Yi-Hsin Lin et al.
Biomedicines, 8(8) (2020-08-09)
Aberrant neutrophil extracellular trap (NET) formation and the loss of barrier integrity in inflamed intestinal tissues have long been associated with inflammatory bowel disease (IBD). However, whether NETs alter intestinal epithelium permeability during colitis remains elusive. Here, we demonstrated that
Joel Castro et al.
Gastroenterology, 145(6), 1334-1346 (2013-08-21)
Linaclotide is a minimally absorbed agonist of guanylate cyclase-C (GUCY2C or GC-C) that reduces symptoms associated with irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C). Little is known about the mechanism by which linaclotide reduces abdominal pain in patients with IBS-C. We
Florian Bär et al.
Gastroenterology, 145(5), 1055-1063 (2013-07-23)
Dysregulated energy homeostasis in the intestinal mucosa frequently is observed in patients with ulcerative colitis (UC). Intestinal tissues from these patients have reduced activity of the mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) complex, so mitochondrial dysfunction could contribute to the pathogenesis of