C191
Capsazepine
≥98% (HPLC), solid, TRPV1 antagonist
Sinônimo(s):
N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Capsazepine, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
chave InChI
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442) , TRPV4(59341)
rat ... Trpv1(83810)
Aplicação
- to study its effect on capsaicin induced extracellular signal-regulated kinase (ERK) phosphorylation
- to study the role of TRPV1 in central terminals on nociception in rats
- for functional characterization of the TRPV1 in bull spermatozoa
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3