I4386
Iodoacetic acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
2-Iodoacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
powder or flakes
cor
white to yellow
pf
77-79 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble, clear to hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?