SRP3069
IGF-I human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IGF-IA, Somatamedin C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
peso molecular
~7.6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Descrição geral
Aplicação
- as positive control in the quantification of growth factors in adipose-derived stem cells using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a medium supplement for trunk crestosphere cultures
- in stimulation protein kinase B (Akt) methylation in human embryonic kidney cells (HEK293) and human melanoma cell line(A375)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.