Documentos
LIF1050
Sigma-Aldrich
Fator inibitório da leucemia humano
50 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinônimo(s):
Human LIF Protein, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF Recombinant Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥1 x 10(E8) U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
100 μg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Descrição geral
Fonte do produto: o fator inibitório da leucemia humano (hLIF) é expresso em E. coli como uma proteína de fusão com GST usando o sistema de expressão pGEX, é clivado da porção GST com trombina e purificado por cromatografia HPLC.
O LIF humano é uma proteína de 19,7 kDa contendo 181 resíduos de aminoácidos. O LIF humano recombinante não glicosilado e expresso em E. coli é indistinguível do LIF nativo em suas atividades biológicas in vitro. Os LIF maduros humano e murino exibem uma identidade de sequência de 78% no controle de aminoácidos. O LIF humano é igualmente ativo em células humanas e de camundongos. O LIF murino é aproximadamente 1000 vezes menos ativo em células humanas que o hLIF.
O fator inibitório da leucemia (LIF) é um fator linfoide que promove a manutenção no longo prazo de células-tronco embrionárias, suprimindo a diferenciação espontânea. O LIF possui uma série de outras atividades, incluindo diferenciação de neurônios colinérgicos, controle da pluripotência de células-tronco, metabolismo ósseo e de gordura, mitogênese de certas linhagens celulares dependentes de fatores e promoção da produção de megacariócitos in vivo.
Aplicação
50 µg, proteína LIF recombinante humana, expressa em E. coli, adequada para cultura de células-tronco
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Definição da unidade
Atividade específica: onde 50 unidades são definidas como a quantidade de LIF humano necessária para induzir a diferenciação em 50% das colônias M1 em culturas em ágar de 1 ml.
forma física
Líquido em PBS, pH 7,4 e Tween 20 0,02%. Sem adição de conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por 6-12 meses. Diluições posteriores devem ser feitas em tampão ou no meio ao qual a proteína (por exemplo, 1% de BSA) ou o Tween 20 foi adicionado.
Nota de análise
Apresentou resultado negativo em testes assépticos e de micoplasma.
Atividade específica: A atividade do LIF humano é determinada pela capacidade de induzir a diferenciação de células leucêmicas mieloides M1. A concentração mínima detectável do LIF humano neste ensaio é de 0,5 ng/ml
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
LICENÇA DO RÓTULO - USO RESTRITO APENAS AO USO SOMENTE EM PESQUISA
O fator inibitório da leucemia ("LIF") é protegido pelas patentes dos EUA n.º 5.443.825 e 5.750.654 e pelas patentes canadenses n.º 1.341.581 e 1.341.469, de propriedade da AMRAD Corporation Ltd., e licenciado exclusivamente para a Millipore para usos em pesquisa. O uso deste produto é limitado apenas a usos em pesquisa e não se destina a qualquer finalidade comercial, como fabricação ou desenvolvimento de outros produtos para pesquisa a partir deste produto ou o uso deste produto como componente em um kit de pesquisa. Este produto não deve ser usado em seres humanos ou para quaisquer fins de diagnóstico.
O comprador pode se recusar a aceitar as condições desta licença do rótulo devolvendo este produto sem abrir e receberá um reembolso total do preço de compra pago.
Entidades com fins lucrativos ou entidades de pesquisa comercial que comprarem este produto serão obrigadas a assinar uma licença comercial separada com a Millipore dentro de três meses após a compra. Os pesquisadores não podem transferir este produto ou seus derivados para pesquisadores que realizam pesquisas comerciais em outras organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, sem o consentimento expresso por escrito da Millipore, e sem que essas entidades tenham uma licença expressa da Millipore para usar o produto. Exceto quando for especificamente previsto neste documento, um receptor deste produto não terá o direito de transferir este produto, ou seus derivados, para qualquer outra pessoa ou entidade.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Satyabrata Das et al.
Nature biotechnology, 38(3), 297-302 (2020-02-26)
The scarcity of donor organs may be addressed in the future by using pigs to grow humanized organs with lower potential for immunological rejection after transplantation in humans. Previous studies have demonstrated that interspecies complementation of rodent blastocysts lacking a
Artigos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).