I0661
(−)-Indolactam V
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,5S)-1,2,4,5,6,8-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3H-pyrrolo[4,3,2-gh]-1,4-benzodiazonin-3-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1N(C)c2cccc3[nH]cc(C[C@@H](CO)NC1=O)c23
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)16-17(22)19-12(9-21)7-11-8-18-13-5-4-6-14(15(11)13)20(16)3/h4-6,8,10,12,16,18,21H,7,9H2,1-3H3,(H,19,22)/t12-,16-/m0/s1
chave InChI
LUZOFMGZMUZSSK-LRDDRELGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.