Documentos Principais
HT3024
Sigma-Aldrich
Tartrazine Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
Outras notas
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4