T0388
Tartrazine
Dye content ≥85 %, Powder
Sinônimo(s):
Acid Yellow 23
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tartrazine, Dye content ≥85 %
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥85%
técnica(s)
titration: suitable
cor
orange
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
densidade
2.12 at 20 °C
εmax
435-500 at 425-429 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
The application of Tartrazine is seen in the phloxine-tartrazine procedure for cellular inclusions such as viral aggregates and eosinophil granules. It may be used as a substitute for orange G in a variant of Mallory′s trichrome, and in a methyl violet-tartrazine mixture to stain cryptosporidia in faecal smears and mucosal scrapings.
[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)