H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Sinônimo(s):
nickel charged magnetic beaded agarose
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
magnetic beads
forma
suspension
prazo de validade
2 yr (Unopened product)
matriz
6% beaded magnetic agarose
capacidade
≥15 mg/mL binding capacity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Técnicas de purificação de proteínas, reagentes e protocolos para purificar proteínas recombinantes usando métodos que incluem cromatografia de troca iônica, cromatografia de exclusão por tamanho e cromatografia por afinidade a proteínas.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Tecnologias de expressão proteica para expressar proteínas recombinantes nos sistemas de expressão de E. coli, insetos, leveduras e mamíferos para pesquisa básica e apoio à produção de produtos agentes terapêuticos e vacinas.