Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
COHISR-RO
Roche
Resina de purificação com etiqueta His cOmplete
suspension, suitable for protein purification, matrix Sepharose-CL 6B
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.21
forma
suspension
embalagem
pkg of 200 mL (05893801001 [settled resin volume])
pkg of 25 mL (05893682001 [settled resin volume])
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
protein purification: suitable
matriz
Sepharose-CL 6B
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tamanho da esfera: 45 a 165 μM
Capacidade de ligação: ≥ 40 mg de proteína por ml de volume de leito. A capacidade de ligação da resina a vários tipos de proteínas pode variar de acordo com as características da proteína, como o tamanho da proteína. As colunas de purificação com etiqueta His cOmplete se ligam com uma alta especificidade à proteína marcada com poli-histidina. Como consequência, a cinética de ligação pode parecer diferente quando comparada com as matrizes de quelante metálico convencionais. A capacidade total das colunas de purificação com etiqueta His cOmplete pode ser alcançada permitindo que a proteína se ligue à resina por mais tempo, por meio da redução da taxa de fluxo durante o procedimento de purificação por cromatografia.
Taxa de fluxo linear máxima: 1,420 cm/hora
Taxa de fluxo volumétrico recomendada: A taxa de fluxo volumétrico é uma função da seção transversal da coluna. Usando a fórmula a seguir, uma taxa de fluxo linear pode ser convertida em um fluxo volumétrico (ml/min.): Taxa de fluxo linear (cm/hora) × área transversal da coluna (cm2)/60. A área da seção transversal da coluna é definida como Π× r2, enquanto Π é a constante pi e r é o raio interno da coluna.
Concentração recomendada de imidazol por carga/lavagem: A ligação inespecífica de proteínas sem uma etiqueta His é baixa. Use imidazol até 5 mM em tampões de carregamento e/ou lavagem. Se estiver determinando um novo ensaio para purificação de proteínas etiquetadas com His com as colunas de purificação com etiqueta His cOmplete, não use imidazol. Se, por exemplo, a pureza da proteína marcada com His precisar ser melhorada após esta primeira etapa, use imidazol em uma concentração final de até 5 mM em uma segunda etapa.
Concentração recomendada de imidazol por eluição: Até 500 mM. Observação: Diferentemente de outras resinas disponíveis, a proteína etiquetada com His ligada tipicamente elui das colunas de purificação com etiqueta His cOmplete com uma menor concentração de imidazol, por exemplo, de 25 a 45 mM.
Compatibilidade para armazenamento de longo prazo: etanol 20%, pH 4,0 a pH 9,0
Compatibilidade durante a cromatografia: A resina é compatível com EDTA 10 mM, DTT 10 mM durante a purificação (incubação por 1 hora), cloridrato de guanidina 6M, ureia 8M, pH 2,0 a pH 14,0.
Compatibilidade durante a limpeza: SDS 4%
A resina de purificação com etiqueta His cOmplete é uma matriz de IMAC (cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados) de alta capacidade inovadora para purificação de proteínas etiquetadas com histidina através de procedimentos de cromatografia em lote ou líquida a partir de lisados totais. Diferentemente de todas as resinas disponíveis atualmente, que são baseadas principalmente na química do quelante NTA ou IDA, esta resina é a única no mercado que tolera tampões que contêm EDTA. Como o EDTA é um inibidor conhecido das metaloprotesases, que estão frequentemente presentes em qualquer tipo de célula, este material de cromatografia oferece a opção de aumentar a proteção da sua proteína-alvo, suplementando seus tampões com EDTA. Esta resina permite, portanto, maior proteção de suas proteínas contra degradação e, ao mesmo tempo, enriquece a proteína usando o método de purificação por afinidade bem estabelecido.
Além disso, a resina mantém sua capacidade de ligação, quer use proteínas de baixo ou alto peso molecular, e sua especificidade possibilita uma purificação em uma única etapa. Usando um dos quelantes mais fortes disponíveis, garante-se mínima contaminação de suas frações de fluxo passante com íons metálicos, salvaguardando suas aplicações a jusante.
A resina de purificação com etiqueta His cOmplete também está disponível em um formato pré-embalado: com 1 ml ou 5 ml de resina.
Aplicação
Expressão de proteína recombinante
Purificar uma proteína de interesse é muitas vezes essencial para determinar sua função, estrutura ou interações, para ativar anticorpos específicos ou preparar enzimas para aplicações práticas. O isolamento de proteínas expressas naturalmente de sua fonte original pode ser um processo complexo, envolvendo várias etapas cromatográficas. A expressão de proteínas recombinantes em organismos hospedeiros específicos pode simplificar muito essa tarefa. Esses sistemas de expressão. de modo geral, garantem níveis de expressão mais altos. A fusão da proteína-alvo com uma etiqueta também confere capacidade de ligação vantajosa a uma matriz de afinidade.
Purificação de proteínas usando Ni2+ imobilizado
A técnica mais comum na purificação por afinidade de proteínas envolve inserir uma sequência de 6 a 14 histidinas na terminação N ou C (ou mesmo em uma alça exposta) da proteína. Tais trechos de poli-histidina se ligam fortemente a íons metálicos bivalentes, como níquel e cobalto. Este efeito pode ser usado para separar proteínas. Íons metálicos podem ser imobilizados em uma matriz usando um quelante, que ainda permite que o íon interfira com a etiqueta de poli-histidina da proteína. Quando essas proteínas marcadas com his passam por uma coluna contendo íons metálicos imobilizados, as proteínas se ligam através da etiqueta à coluna. Quase todas as proteínas não etiquetadas passam pela coluna. A proteína é liberada da coluna por eluição com imidazol, que compete com a etiqueta de poli-histidina pela ligação à coluna, ou por uma diminuição do pH, que diminui a afinidade da etiqueta pela resina. Embora este procedimento seja, de modo geral, usado para a purificação de proteínas recombinantes com uma etiqueta de afinidade inserida, ele também pode ser usado para proteínas naturais com uma afinidade inerente por cátions bivalentes.
Etiquetas His
Idealmente, a proteína-alvo etiquetada com His se liga muito mais fortemente à matriz quelada com Ni2+ que a proteína endógena contendo histidina do hospedeiro de expressão. A força de ligação relativa depende de quantas histidinas podem se ligar simultaneamente à matriz (efeito de avidez). Etiquetas His mais longas conferem uma ligação mais forte e uma melhor separação do alvo de proteínas hospedeiras possivelmente contaminantes. A etiqueta His clássica tem seis histidinas consecutivas. Etiquetas com 10 a 14 histidinas podem produzir melhor purificação. Mais importante, as proteínas marcadas com His podem ser purificadas usando matrizes queladas com Ni2+ em condições nativas e desnaturantes. Devido a sua natureza hidrofílica e flexível, essas matrizes aumentam a solubilidade das proteínas-alvo e raramente interferem na função proteica. Esta combinação única de recursos permite que a etiqueta His seja uma ferramenta versátil para diversas aplicações de purificação de proteínas.
Características e benefícios
A resina de purificação com etiqueta His cOmplete é a única resina para purificar grandes quantidades de proteína, sem perder nenhum benefício.
  • Use as condições tamponantes mais adequadas para a sua proteína: Mantenha sua proteína adequadamente e deixe que ela, e não a sua resina de purificação, determine se você deve usar DTT, EDTA ou outras substâncias tamponantes.
  • Obtenha proteína altamente pura repetidamente: Purificação em uma etapa única, sem recarga de resina.
  • Proteja sua proteína contra níquel tóxico: Reduza a oxidação e agregação de proteínas causadas por resinas que lixiviam níquel.
  • Trabalhe em um ambiente seguro e ecológico: Evite manipular níquel tóxico e elimine completamente os custos de descarte.
forma física
50% de resina em suspensão, pré-carregada com Ni2+
Outras notas
Resina compatível com EDTA para purificação de proteínas marcadas com poli-histidina.
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
cOmplete is a trademark of Roche
Palavra indicadora
Warning-Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
34 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michał Banasik et al.
Molecular biotechnology, 58(8-9), 521-527 (2016-06-01)
A simple microplate method was designed for rapid testing DNA-binding activity of proteins. The principle of the assay involves binding of tested DNA by his-tagged protein immobilized on a nickel-coated ELISA plate, following colorimetric detection of biotinylated DNA with avidin
Daniel Rösner et al.
Nature protocols, 10(10), 1594-1611 (2015-09-25)
Herein we describe a simple protocol for the efficient generation of site-specific ubiquitin-protein conjugates using click chemistry. By using two different methods to expand the genetic code, the two bio-orthogonal functionalities that are necessary for Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC), an
Artigos
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocolos
cOmplete™ His-Tag Purification Resin Protocol & Troubleshooting