V7259
Vascular Endothelial Growth Factor human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
VEGF
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Vascular Endothelial Growth Factor human, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
potência
1-10 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 38.2 kDa (as homodimer)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.1 EU/μg
cor
white
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
VEGF recombinant protein might have potential as a therapeutic agent in treatment-resistant disorders, where it can facilitate endothelial cell growth and vessel formation.[1]
propriedades físicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com