H0165
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SN-38
Selecione um tamanho
R$ 1.282,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.282,00
Produtos recomendados
Nome do produto
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, ≥98% (HPLC), powder
fonte biológica
Artemisia annua
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC2=C(CC)C(C3)=C(N=C2C=C1)C(N3C4=O)=CC5=C4COC([C@]5(O)CC)=O
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
chave InChI
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Gastro-intestinal system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.