D1515
Doxorrubicina
98.0-102.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Adriamicina, DOX, Hidroxidaunorrubicina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
98.0-102.0% (HPLC)
forma
powder
pf
216 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
chave InChI
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A doxorrubicina também leva à geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), que danificam ainda mais o DNA, as proteínas e as membranas. Ela exerce atividade citotóxica, antitumoral, anticâncer e antineoplásica e encontra aplicação em pesquisas sobre câncer, metabolômica, biologia celular e bioquímica.
Aplicação
- em ensaios de viabilidade celular
- Ensaio de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio)
- como fármaco na entrega de fármacos por micropartículas poliméricas baseada em PLGA
- para desenvolver células resistentes à doxorrubicina HepG2 (HepG2-DR) e K562 (K562-DR)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Antibiótico de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
- Ideal para pesquisa em biologia celular, metabolômica e bioquímica.
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
produto comparável
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.