Documentos Principais
GE28-4065-51
dNTP Set (100 mM each A,C,G,T)
Cytiva 28-4065-51, pack of 4 × 25 μmol
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
embalagem
pack of 4 × 25 μmol
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4065-51
concentração
100 mM
cor
Colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
By incorporating recent advances in manufacturing technology, Cytiva now offers illustra Solution dNTPs: the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
Características e benefícios
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR* and sequencing
  • Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
illustra is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)