I5386
Indole-3-butyric acid
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
chave InChI
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.