Documentos
D7295
Sigma-Aldrich
Mistura de desoxinucleotídeos, 10 mM
Molecular Biology Reagent
Sinônimo(s):
Mistura de desoxinucleotídeos, 10 mM
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
10 mM
cor
colorless
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Nucleotídeos são moléculas orgânicas que agem como monômeros, ou subunidades, dos ácidos nucleicos (como DNA e RNA). Como blocos estruturais dos ácidos nucleicos, os nucleotídeo consistem de uma base nitrogenada (purina ou pirimidina), um açúcar de cinco carbonos (ribose ou desoxirribose) e pelo menos um grupo fosfato. Um nucleosídeo junto com um grupo fosfato gera um nucleotídeo. A mistura de desoxinucleotídeos é uma conveniente solução pré-misturada de dNTP que contém 10 mM cada de dATP, dCTP, dGTP e sais sódicos de TTP UltraPure em água de grau para biologia molecular de alta qualidade. Um µl é suficiente para uma reação padrão de PCR de 50 µl.
Aplicação
A mistura de dNTP tem sido usada:
  • na amplificação de PCR de DNA genômico isolado de insetos, fungos, vírus, humanos,
  • na transcrição reversa de RNA total para cDNA;
  • como componente da mistura de amplificação de DNA para reações de reação em cadeia da polimerase (PCR)
  • de rotina e PCR longa
  • , sequenciamento manual e automatizado de DNA
  • , síntese de cDNA e reações de marcação
Características e benefícios
  • Pureza de cada dNTP: 99% no mínimo
  • Formulação conveniente; 1 μl é usado por PCR de 50 μl
  • Quantidades equimolares de cada dNTP significa menos pipetagem
  • Minimize o risco de contaminação na PCR
  • Os dNTPs UltraPure podem ajudar a maximizar a consistência e os rendimentos em reações críticas de PCR
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ajay V Maker et al.
Journal of the American College of Surgeons, 228(5), 721-729 (2019-02-23)
Current standard-of-care technologies, such as imaging and cyst fluid analysis, are unable to consistently distinguish intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs) of the pancreas at high risk of pancreatic cancer from low-risk IPMNs. The objective was to create a single-platform assay
Abril Sánchez-Botet et al.
Scientific reports, 8(1), 11797-11797 (2018-08-09)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide, with 8-10% of these tumours presenting a BRAF (V600E) mutation. Cyclins are known oncogenes deregulated in many cancers, but the role of the new subfamily of atypical cyclins remains
Shangmei Cao et al.
Journal of ethnopharmacology, 244, 112104-112104 (2019-08-09)
ShenYanXiaoBai granules is a traditional Chinese herbal medicine, It is used widely for the treatment of proteinuria caused by various kidney diseases. This study investigated the mechanism of Shenyan Xiaobai Granule in the treatment of nephritis proteinuria. 100 male wistar
Unal Egeli et al.
Cancer investigation, 24(5), 484-491 (2006-08-31)
BRCA1 and BRCA2 gene mutations in patients with breast and/or ovarian cancer have been not characterized in the Turkish population until now. A total of 87 female subjects from two sets of families (38 families total) provided blood samples from
Billions and billions sold: Pet-feeder crickets (Orthoptera: Gryllidae), commercial cricket farms, an epizootic densovirus, and government regulations make for a potential disaster
Weissman, et al.
Zootaxa, 3504(1), 67-88 (2012)
Protocolos
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.
Ver tudo